Documents
LIF372156452
Life Chemicals Inc.
3-(4-methoxyphenyl)azepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.3
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)azepane
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-15-13-7-5-11(6-8-13)12-4-2-3-9-14-10-12/h5-8,12,14H,2-4,9-10H2,1H3
Clé InChI
LMUYBXXGHQFWSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid