LIF372155331
Life Chemicals Inc.
1-(4-aminophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: F2145-0681-250MG
194.70 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: F2145-0681-250MG
194.70 CHF
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-10-1-3-11(4-2-10)14-7-5-9(6-8-14)12(15)16/h1-4,9H,5-8,13H2,(H,15,16)
Clé InChI
LGEIAIUCXVOVKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :