Principaux documents
LIF372154443
Life Chemicals Inc.
(1-benzyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
250 MG
280.50 CHF
500 MG
414.40 CHF
Réf. du fournisseur: F2135-0328-250MG
280.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
280.50 CHF
500 MG
414.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2135-0328-250MG
280.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-benzyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H12N2OS/c14-8-10-6-12-11(15)13(10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,14H,7-8H2,(H,12,15)
Clé InChI
IIQWCVZBUKMFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid