Documents
LIF007266189
Life Chemicals Inc.
6-(tert-butyl)pyrimidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-tert-butyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-4-7(11)10-5-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
HPQRLELYJOCYDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid