KEYH96F23E11
Key Organics / BIONET
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethan-1-amine
Réf. du fournisseur: LS-09368-1G
635.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: LS-09368-1G
635.50 CHF
Iupac Name
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-6-1-2-7-8(5-6)13-9(12-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2
Clé InChI
IYBKHVWKIAHIKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LS-09368