Documents
KEYH5DFE419A
Key Organics / BIONET
2-chloro-N-(2,6-difluorophenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,6-difluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO/c9-4-7(13)12-8-5(10)2-1-3-6(8)11/h1-3H,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
KGKTXGFDPWHUBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GR-0016
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GR-0016