Principaux documents
KEY947335058
Key Organics / BIONET
1-(1-benzylpiperidin-4-yl)methanamine
1 G
208.00 CHF
Réf. du fournisseur: FS-2025-1G
208.00 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
208.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: FS-2025-1G
208.00 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
pb
99-103C/0.3mb
Iupac Name
(1-benzyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-10-12-6-8-15(9-7-12)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,12H,6-11,14H2
Clé InChI
KNUKUWNSGVICSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-2025
Boiling point
99-103C/0.3mb