Principaux documents
KEY466135795
Key Organics / BIONET
5-methoxy-3-methyl-4-nitro-1,2-benzoxazole
500 MG
628.30 CHF
Réf. du fournisseur: NS-00016-500MG
628.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: NS-00016-500MG
628.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methoxy-3-methyl-4-nitrobenzo[d]isoxazole
Inchi Code
1S/C9H8N2O4/c1-5-8-6(15-10-5)3-4-7(14-2)9(8)11(12)13/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LEZMSQWXQRQOKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00016
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00016