KEY466133074
Key Organics / BIONET
ethyl [(E)-N'-[(2-nitrophenyl)amino]carbamimidoyl]formate
Réf. du fournisseur: 11P-053-500MG
628.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 11P-053-500MG
628.30 CHF
Iupac Name
ethyl (2E)-amino[(2-nitrophenyl)hydrazono]ethanoate
Inchi Code
1S/C10H12N4O4/c1-2-18-10(15)9(11)13-12-7-5-3-4-6-8(7)14(16)17/h3-6,12H,2H2,1H3,(H2,11,13)
Clé InChI
KPHZJJGJFUHJFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-053