KEY465198052
Key Organics / BIONET
N'-[3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carbonyl]thiophene-2-carbohydrazide
Réf. du fournisseur: 6P-311S-500MG
617.50 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: 6P-311S-500MG
617.50 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)-N'-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C14H11N3O2S2/c18-13(11-4-3-8-20-11)15-16-14(19)12-10(5-9-21-12)17-6-1-2-7-17/h1-9H,(H,15,18)(H,16,19)
Clé InChI
FUNWZWUDXMTSRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-311S