Documents
KEY465197540
Key Organics / BIONET
N-{5H-chromeno[4,3-d]pyrimidin-2-yl}-3-nitrobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.32
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(5H-chromeno[4,3-d]pyrimidin-2-yl)-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C18H12N4O4/c23-17(11-4-3-5-13(8-11)22(24)25)21-18-19-9-12-10-26-15-7-2-1-6-14(15)16(12)20-18/h1-9H,10H2,(H,19,20,21,23)
Clé InChI
UQVRJKYFBSLIDZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5X-0934
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5X-0934