Principaux documents
KEY465197403
Key Organics / BIONET
N-tert-butyl-4-methylpiperazine-1-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(tert-butyl)-4-methyl-1-piperazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C10H21N3S/c1-10(2,3)11-9(14)13-7-5-12(4)6-8-13/h5-8H2,1-4H3,(H,11,14)
Clé InChI
VMUNLGQNLBGBBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5T-0830
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5T-0830