Documents
KEY465197016
Key Organics / BIONET
N-benzyl-6-{[(4-chlorophenyl)sulfanyl]methyl}-2-methylpyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.89
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-6-{[(4-chlorophenyl)sulfanyl]methyl}-2-methyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C19H18ClN3S/c1-14-22-17(13-24-18-9-7-16(20)8-10-18)11-19(23-14)21-12-15-5-3-2-4-6-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,21,22,23)
Clé InChI
JFXONOUWZJGQNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5L-307S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5L-307S