Documents
KEY465195293
Key Organics / BIONET
2,2-diacetyl-3-(2-nitrophenyl)cyclopropane-1,1-dicarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-diacetyl-3-(2-nitrophenyl)-1,1-cyclopropanedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C15H11N3O4/c1-9(19)15(10(2)20)13(14(15,7-16)8-17)11-5-3-4-6-12(11)18(21)22/h3-6,13H,1-2H3
Clé InChI
IGTIMEAPDRFRCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3R-0836
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-0836