KEY465194715
Key Organics / BIONET
N5-(2,4-dichlorophenyl)-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,5-diamine
Réf. du fournisseur: 3D-033-500MG
628.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 3D-033-500MG
628.30 CHF
Iupac Name
N~5~-(2,4-dichlorophenyl)-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,5-diamine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N6/c12-6-1-2-9(8(13)3-6)18-19-5-15-11-7(10(19)14)4-16-17-11/h1-5,18H,14H2
Clé InChI
VKIQLRLSSYMLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3D-033