Principaux documents
KEY465193743
Key Organics / BIONET
1-[1-(4-methoxybenzoyl)-1H-indol-3-yl]ethan-1-one
500 MG
628.30 CHF
1 G
1 205.80 CHF
2 G
2 188.30 CHF
Réf. du fournisseur: 1X-0854-500MG
628.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628.30 CHF
1 G
1 205.80 CHF
2 G
2 188.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 1X-0854-500MG
628.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[1-(4-methoxybenzoyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C18H15NO3/c1-12(20)16-11-19(17-6-4-3-5-15(16)17)18(21)13-7-9-14(22-2)10-8-13/h3-11H,1-2H3
Clé InChI
APRIISRIZGSNGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1X-0854
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1X-0854