Documents
KEY465193365
Key Organics / BIONET
5-(1H-imidazol-1-yloxy)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(1H-imidazol-1-yloxy)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O3/c11-8(12)3-1-2-6-13-10-5-4-9-7-10/h4-5,7H,1-3,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
JULAFOKTTRWDGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-733
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-733