Principaux documents
KEY458251483
Key Organics / BIONET
5-chlorothiophene-2-carbothioamide
500 MG
287.50 CHF
1 G
535.00 CHF
2 G
956.50 CHF
5 G
2 020.00 CHF
10 G
3 752.50 CHF
20 G
6 722.50 CHF
Réf. du fournisseur: 1T-0807-500MG
287.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
287.50 CHF
1 G
535.00 CHF
2 G
956.50 CHF
5 G
2 020.00 CHF
10 G
3 752.50 CHF
20 G
6 722.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 1T-0807-500MG
287.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-thiophenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C5H4ClNS2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H2,7,8)
Clé InChI
MLOPLHLFVKWWEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-0807
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0807