Principaux documents
KEY458250970
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-({5-[2-(methoxycarbonyl)thiophen-3-yl]furan-2-yl}methylidene)propanedioate
500 MG
617.50 CHF
1 G
1 195.00 CHF
2 G
2 177.50 CHF
Réf. du fournisseur: 10D-036-500MG
617.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
617.50 CHF
1 G
1 195.00 CHF
2 G
2 177.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.4
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10D-036-500MG
617.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2-({5-[2-(methoxycarbonyl)-3-thienyl]-2-furyl}methylene)malonate
Inchi Code
1S/C18H18O7S/c1-4-23-16(19)13(17(20)24-5-2)10-11-6-7-14(25-11)12-8-9-26-15(12)18(21)22-3/h6-10H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
NCSKTWLJWAQFHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10D-036
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10D-036