Principaux documents
KEY407051045
Key Organics / BIONET
4-{[2-(hydroxymethyl)phenyl]dimethylsilyl}benzonitrile
500 MG
137.80 CHF
1 G
167.80 CHF
5 G
457.30 CHF
Réf. du fournisseur: AS-2215-500MG
137.80 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
137.80 CHF
1 G
167.80 CHF
5 G
457.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.4
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AS-2215-500MG
137.80 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[[2-(hydroxymethyl)phenyl](dimethyl)silyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H17NOSi/c1-19(2,15-9-7-13(11-17)8-10-15)16-6-4-3-5-14(16)12-18/h3-10,18H,12H2,1-2H3
Clé InChI
XWMSORGQYGQYPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2215
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2215