Principaux documents
KEY387783414
Key Organics / BIONET
3-(cyanomethyl)pyridin-1-ium-1-olate
500 MG
175.30 CHF
1 G
248.80 CHF
2 G
446.80 CHF
5 G
644.80 CHF
Réf. du fournisseur: 7P-396S-500MG
175.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
175.30 CHF
1 G
248.80 CHF
2 G
446.80 CHF
5 G
644.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 7P-396S-500MG
175.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
139 - 141
Iupac Name
(1-oxido-3-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c8-4-3-7-2-1-5-9(10)6-7/h1-2,5-6H,3H2
Clé InChI
OGPFILFOKYMAKO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7P-396S
Melting Point
139 - 141
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7P-396S