KEY267020004
Key Organics / BIONET
FMOC-1,2,3,4-tetrahydronorharman-3-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: SS-3921-500MG
452.50 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: SS-3921-500MG
452.50 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(3S)-2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C27H22N2O4/c30-26(31)25-13-21-20-11-5-6-12-23(20)28-24(21)14-29(25)27(32)33-15-22-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)22/h1-12,22,25,28H,13-15H2,(H,30,31)
Clé InChI
IHHULIKSMJSELI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3921