KEY241404975
Key Organics / BIONET
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Réf. du fournisseur: MD-0707-500MG
164.50 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: MD-0707-500MG
164.50 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
64 - 66
Iupac Name
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
Clé InChI
ZSPCITYHOYJDBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0707