Principaux documents
KEY235883560
Key Organics / BIONET
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione
500 MG
362.50 CHF
1 G
535.00 CHF
2 G
1 030.00 CHF
5 G
2 267.50 CHF
10 G
4 000.00 CHF
20 G
7 465.00 CHF
25 G
8 950.00 CHF
Réf. du fournisseur: 1R-1514-500MG
362.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
362.50 CHF
1 G
535.00 CHF
2 G
1 030.00 CHF
5 G
2 267.50 CHF
10 G
4 000.00 CHF
20 G
7 465.00 CHF
25 G
8 950.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 1R-1514-500MG
362.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
189
Iupac Name
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C15H18N2O2/c18-13-10-15(14(19)16-13)6-8-17(9-7-15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,16,18,19)
Clé InChI
ZGADWVQZLQNWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-1514
Melting Point
189
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-1514