Principaux documents
KEY154404481
Key Organics / BIONET
4-(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)morpholine
500 MG
133.30 CHF
1 G
182.80 CHF
2 G
314.80 CHF
5 G
446.80 CHF
10 G
710.80 CHF
20 G
1 304.80 CHF
25 G
1 502.80 CHF
50 G
2 690.80 CHF
Réf. du fournisseur: MB-0702-500MG
133.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
133.30 CHF
1 G
182.80 CHF
2 G
314.80 CHF
5 G
446.80 CHF
10 G
710.80 CHF
20 G
1 304.80 CHF
25 G
1 502.80 CHF
50 G
2 690.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: MB-0702-500MG
133.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
101 - 103
Iupac Name
4-(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c1-7-11-8(10)6-9(12-7)13-2-4-14-5-3-13/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
UPGDYMACJFZROW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-0702
Melting Point
101 - 103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-0702