Principaux documents
KEY128004586
Key Organics / BIONET
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
1 G
118.30 CHF
Réf. du fournisseur: DA-0862-1G
118.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
118.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: DA-0862-1G
118.30 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
164 - 166
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c9-13(10,11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5H,3-4H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
YSWWLKULIVOPEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DA-0862
Melting Point
164 - 166
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DA-0862