Principaux documents
KEY090497012
Key Organics / BIONET
3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.23
Numéro MDL:
Pf
287 - 289
Iupac Name
3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c11-8-4-14-7-2-1-5(9(12)13)3-6(7)10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
NBIVLYUEDPRLGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DA-0924
Melting Point
287 - 289
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DA-0924