Principaux documents
KEY003448418
Key Organics / BIONET
3-(3,4-dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
500 MG
362.50 CHF
1 G
535.00 CHF
Réf. du fournisseur: 3M-917-500MG
362.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
362.50 CHF
1 G
535.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 3M-917-500MG
362.50 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
173 - 175
Iupac Name
3-(3,4-dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C13H9Cl2N3/c14-9-4-3-8(6-10(9)15)12-7-17-13-11(16)2-1-5-18(12)13/h1-7H,16H2
Clé InChI
YKPNFHOHVDXVLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3M-917
Melting Point
173 - 175
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-917