Principaux documents
JWPH98890B08
J & W Pharmlab LLC
2-(2-Fluoro-phenyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulfonate
50 MG
226.41 CHF
100 MG
258.36 CHF
250 MG
323.59 CHF
500 MG
456.71 CHF
1 G
589.84 CHF
5 G
2 176.69 CHF
Réf. du fournisseur: 30R0061M-50MG
226.41 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
226.41 CHF
100 MG
258.36 CHF
250 MG
323.59 CHF
500 MG
456.71 CHF
1 G
589.84 CHF
5 G
2 176.69 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.32
Réf. du fournisseur: 30R0061M-50MG
226.41 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulfonate
Inchi Code
1S/C12H8FN3.CH4O3S/c13-9-4-2-1-3-8(9)12-15-10-5-6-14-7-11(10)16-12;1-5(2,3)4/h1-7H,(H,15,16);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
OVGLZVJGOQMWQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0061M
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0061M