Principaux documents
JWPH96F162D2
J & W Pharmlab LLC
4-Aminomethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
50 MG
589.84 CHF
100 MG
722.96 CHF
250 MG
989.21 CHF
500 MG
1 388.59 CHF
1 G
1 897.13 CHF
5 G
6 556.50 CHF
Réf. du fournisseur: 05R1075S-50MG
589.84 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
589.84 CHF
100 MG
722.96 CHF
250 MG
989.21 CHF
500 MG
1 388.59 CHF
1 G
1 897.13 CHF
5 G
6 556.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 05R1075S-50MG
589.84 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 4-(aminomethyl)furan-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NO3.ClH/c1-10-7(9)6-2-5(3-8)4-11-6;/h2,4H,3,8H2,1H3;1H
Clé InChI
GJHXIXOJUISKME-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1075S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1075S