Principaux documents
JWPH942F3242
J & W Pharmlab LLC
8-Methyl-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
50 MG
242.38 CHF
100 MG
292.97 CHF
250 MG
391.48 CHF
500 MG
591.17 CHF
1 G
989.21 CHF
5 G
3 747.56 CHF
Réf. du fournisseur: 10R0323-50MG
242.38 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
242.38 CHF
100 MG
292.97 CHF
250 MG
391.48 CHF
500 MG
591.17 CHF
1 G
989.21 CHF
5 G
3 747.56 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10R0323-50MG
242.38 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
8-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C11H12O/c1-8-3-2-4-9-5-6-10(12)7-11(8)9/h2-4H,5-7H2,1H3
Clé InChI
QQZGDROMFGJFHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0323
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0323