Principaux documents
JWPH37C05086
J & W Pharmlab LLC
trans-2-Trifluoromethyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
50 MG
456.71 CHF
100 MG
589.84 CHF
250 MG
856.09 CHF
500 MG
1 364.63 CHF
1 G
2 163.38 CHF
5 G
8 044.84 CHF
Réf. du fournisseur: 75R0767S-50MG
456.71 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
456.71 CHF
100 MG
589.84 CHF
250 MG
856.09 CHF
500 MG
1 364.63 CHF
1 G
2 163.38 CHF
5 G
8 044.84 CHF
About This Item
Poids moléculaire :
219.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 75R0767S-50MG
456.71 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(2S,3S)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2.ClH/c7-6(8,9)4-3(5(11)12)1-2-10-4;/h3-4,10H,1-2H2,(H,11,12);1H/t3-,4-;/m0./s1
Clé InChI
ZYYSHVXTAQDVFC-MMALYQPHSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0767S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0767S