Principaux documents
JWPH3249E37E
J & W Pharmlab LLC
6-Chloro-oxazolo[5,4-b]pyridin-2-ylamine
50 MG
292.97 CHF
100 MG
391.48 CHF
250 MG
589.84 CHF
500 MG
856.09 CHF
1 G
1 388.59 CHF
5 G
5 382.34 CHF
Réf. du fournisseur: 69R0656-50MG
292.97 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
292.97 CHF
100 MG
391.48 CHF
250 MG
589.84 CHF
500 MG
856.09 CHF
1 G
1 388.59 CHF
5 G
5 382.34 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.57
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 69R0656-50MG
292.97 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
6-chloro[1,3]oxazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-4-5(9-2-3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H2,8,10)
Clé InChI
PEDGQBYWIPBVNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0656
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0656