Principaux documents
JWPH3249DC8E
J & W Pharmlab LLC
cis-Piperidine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl (2R,6S)-2,6-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h6-7,10H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+
Clé InChI
DTBPRDQEECCDNY-KNVOCYPGSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0993
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0993