Documents
JWPH3249CE1F
J & W Pharmlab LLC
2-Chloromethyl-1-phenyl-1H-benzoimidazole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(chloromethyl)-1-phenyl-1H-benzimidazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H11ClN2.ClH/c15-10-14-16-12-8-4-5-9-13(12)17(14)11-6-2-1-3-7-11;/h1-9H,10H2;1H
Clé InChI
MAAHGMPGADCLLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Green Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0016S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0016S