JWPH3249C8A2
J & W Pharmlab LLC
2'-Amino-biphenyl-4-carbonitrile
Réf. du fournisseur: 20R0234-50MG
242.38 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 20R0234-50MG
242.38 CHF
Iupac Name
2'-amino[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2/c14-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)15/h1-8H,15H2
Clé InChI
HOKIEIHVZCGCPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0234