Principaux documents
ENAH9926C81D
Enamine
1-(4-bromophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
100 MG
241.30 CHF
250 MG
327.10 CHF
500 MG
580.60 CHF
1 G
734.00 CHF
2.5 G
1 393.10 CHF
5 G
2 043.10 CHF
10 G
3 006.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-3223678-100MG
241.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
241.30 CHF
250 MG
327.10 CHF
500 MG
580.60 CHF
1 G
734.00 CHF
2.5 G
1 393.10 CHF
5 G
2 043.10 CHF
10 G
3 006.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-3223678-100MG
241.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-bromophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO3/c11-7-1-3-8(4-2-7)14-10(5-6-10)9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
GTSZPWVQZJYPEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3223678
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3223678