Principaux documents
ENAH98BA9971
Enamine
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
100 MG
418.10 CHF
250 MG
578.00 CHF
500 MG
886.10 CHF
1 G
1 122.70 CHF
2.5 G
2 158.80 CHF
5 G
3 171.50 CHF
10 G
4 682.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-37440874-100MG
418.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
418.10 CHF
250 MG
578.00 CHF
500 MG
886.10 CHF
1 G
1 122.70 CHF
2.5 G
2 158.80 CHF
5 G
3 171.50 CHF
10 G
4 682.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-37440874-100MG
418.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
108-111
Iupac Name
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c1-18-14(17)15(16)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
Clé InChI
LPFNZUQDSQYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Melting Point
108-111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874