Documents
ENAH98BA9746
Enamine
3,4,4-trifluorobut-3-en-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.08
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4,4-trifluoro-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C4H5F3O/c5-3(1-2-8)4(6)7/h8H,1-2H2
Clé InChI
PCYKQGRAPGQQCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7587563