Documents
ENAH97BFDACF
Enamine
2-[benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.78
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
Clé InChI
QGHUDAOMXLLADV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7368801