Documents
ENAH97BD0F05
Enamine
6-[methyl(propyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
6-[methyl(propyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-6-12(2)9-5-4-8(7-11-9)10(13)14/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
AJWIZXYVDOQHND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4231812
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4231812