Principaux documents
ENAH97BD074A
Enamine
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-3259749-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-3259749-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-6-8(4-5-11-9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
Clé InChI
JXHDGDJENXFWJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749