ENAH97A18296
Enamine
1,7-naphthyridin-4-amine
Réf. du fournisseur: EN300-296865-100MG
276.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-296865-100MG
276.40 CHF
Pf
259-260
Iupac Name
[1,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H,(H2,9,11)
Clé InChI
PHFKUTFUFKZJMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865