Principaux documents
ENAH961CEBB8
Enamine
4-(piperidin-4-yl)morpholin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-(4-piperidinyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c12-9-7-13-6-5-11(9)8-1-3-10-4-2-8/h8,10H,1-7H2
Clé InChI
OHGXCDDZOLFNMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2655126
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2655126