Principaux documents
ENAH961CEB1E
Enamine
tert-butyl 5-imino-1,4-diazepane-1-carboxylate hydrochloride
100 MG
448.00 CHF
250 MG
622.20 CHF
500 MG
955.00 CHF
1 G
1 212.40 CHF
2.5 G
2 333.00 CHF
5 G
3 428.90 CHF
10 G
5 063.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-10829826-100MG
448.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
448.00 CHF
250 MG
622.20 CHF
500 MG
955.00 CHF
1 G
1 212.40 CHF
2.5 G
2 333.00 CHF
5 G
3 428.90 CHF
10 G
5 063.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-10829826-100MG
448.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 5-amino-2,3,4,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N3O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-6-4-8(11)12-5-7-13;/h4,12H,5-7,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
QCGOSPZRANXTSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10829826
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10829826