Principaux documents
ENAH961CE8BD
Enamine
5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
100 MG
268.60 CHF
250 MG
364.80 CHF
500 MG
549.40 CHF
1 G
691.10 CHF
2.5 G
1 387.90 CHF
5 G
2 686.60 CHF
10 G
5 186.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-368443-100MG
268.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
268.60 CHF
250 MG
364.80 CHF
500 MG
549.40 CHF
1 G
691.10 CHF
2.5 G
1 387.90 CHF
5 G
2 686.60 CHF
10 G
5 186.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-368443-100MG
268.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methoxy-1-indanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-12-8-3-4-9-7(6-8)2-5-10(9)11/h3-4,6,10H,2,5,11H2,1H3
Clé InChI
BIYHMCGHGLLTIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368443
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368443