Documents
ENAH961CE131
Enamine
2-{2-methoxy-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxy-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-14-11(6-9(12)13)7-10(8-11)2-4-15-5-3-10/h2-8H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
AAGZNXNXICWXLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707690
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707690