Principaux documents
ENAH961CDEC8
Enamine
4-bromo-2-ethoxy-1,3-oxazole
50 MG
718.40 CHF
100 MG
926.40 CHF
250 MG
1 302.10 CHF
500 MG
2 024.90 CHF
1 G
2 582.60 CHF
2.5 G
5 021.40 CHF
5 G
7 409.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7037339-50MG
718.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
718.40 CHF
100 MG
926.40 CHF
250 MG
1 302.10 CHF
500 MG
2 024.90 CHF
1 G
2 582.60 CHF
2.5 G
5 021.40 CHF
5 G
7 409.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.01
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7037339-50MG
718.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1,3-oxazol-2-yl ethyl ether
Inchi Code
1S/C5H6BrNO2/c1-2-8-5-7-4(6)3-9-5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
ZVRKNZSGJQTNMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339