ENAH961CDE3D
Enamine
6-chloro-N,N-dimethyl-[1,3]thiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
Réf. du fournisseur: EN300-27707820-50MG
354.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-27707820-50MG
354.40 CHF
Iupac Name
6-chloro-N,N-dimethylthiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7ClN4S/c1-12(2)7-11-5-6(13-7)10-4(8)3-9-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ATRWZEIWLMGVGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707820