Documents
ENAH961CD712
Enamine
4-chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.66
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-11)12-9/h1-5H
Clé InChI
NSKSTUZQSQFGOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816826
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816826